PHR9089
1-Methylethyl 4-hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Propofol impurity P (PhEur), Isopropyl 4-hydroxy-3,5-diisopropylbenzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC(C)C)C1=CC(C(C)C)=C(O)C(C(C)C)=C1
InChI
1S/C16H24O3/c1-9(2)13-7-12(16(18)19-11(5)6)8-14(10(3)4)15(13)17/h7-11,17H,1-6H3
chave InChI
AQFMOBJQAQLNSL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)