PHR9064
1,3-Dimethyluric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Theophylline impurity E (PhEur), 1,3-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine, 1,3-Dimethyl-7,9-dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione, Oxytheophylline
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pf
≥300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)C2=C(NC(=O)N2)C1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(13)9-4)5(12)11(2)7(10)14/h1-2H3,(H2,8,9,13)
chave InChI
OTSBKHHWSQYEHK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)