Documentos Principais
PHL89873
Isopimpinellin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4,9-Dimethoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4,9-Dimethoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one, 5,8-Dimethoxy-6,7-furanocoumarin, 5,8-Dimethoxypsoralen, Isoimpinellin, NSC 217988, NSC 401288
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
246.22
Beilstein:
262337
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC2=C(OC)C3=C(C=CO3)C(OC)=C2C=C1
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-10-7-3-4-9(14)18-12(7)13(16-2)11-8(10)5-6-17-11/h3-6H,1-2H3
chave InChI
DFMAXQKDIGCMTL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89873-20MG