Documentos Principais
PHL89579
Bakuchiol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Bakutrol, Drupanol, Neuvachiol, Sytenol A, UP 256, (S)-Bakuchiol, 4-[(1E,3S)-3-Ethenyl-3,7-dimethyl-1,6-octadien-1-yl]phenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24O
Número CAS:
Peso molecular:
256.38
Beilstein:
3611720
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
técnica(s)
HPLC: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C/CC[C@@](C)(C=C)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H24O/c1-5-18(4,13-6-7-15(2)3)14-12-16-8-10-17(19)11-9-16/h5,7-12,14,19H,1,6,13H2,2-4H3/b14-12+/t18-/m1/s1
chave InChI
LFYJSSARVMHQJB-QIXNEVBVSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
363.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
184 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)