Documentos Principais
PHL89577
Baicalein
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
5,6,7-Trihydroxyflavone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
270.24
Beilstein:
272683
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
256-271 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
chave InChI
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)