Documentos Principais
PHL83910
8-Shogaol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H28O3
Número CAS:
Peso molecular:
304.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C19H28O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-17(20)13-11-16-12-14-18(21)19(15-16)22-2/h9-10,12,14-15,21H,3-8,11,13H2,1-2H3/b10-9+
chave InChI
LGZSMXJRMTYABD-MDZDMXLPSA-N
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)