Documentos Principais
PHL83547
Tracheloside
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2-Hydroxyarctiin, 8′-Hydroxyarctigenin 4′-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H34O12
Número CAS:
Peso molecular:
550.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C[C@@H]([C@@](C1=O)(O)Cc3cc(c(cc3)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)OC)Cc2cc(c(cc2)OC)OC
InChI
1S/C27H34O12/c1-34-17-6-4-14(9-19(17)35-2)8-16-13-37-26(32)27(16,33)11-15-5-7-18(20(10-15)36-3)38-25-24(31)23(30)22(29)21(12-28)39-25/h4-7,9-10,16,21-25,28-31,33H,8,11-13H2,1-3H3/t16-,21+,22+,23-,24+,25+,27-/m0/s1
chave InChI
LWYAMIUSVGPFKS-CGLYQLBNSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL83547-10MG4054839923067