Key Documents
PHL82585
L-Metionina
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Ácido L-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (S)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
About This Item
Fórmula linear:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
149.21
Beilstein:
1722294
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
crystals
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
284 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: allium
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)