PHL80012
Biochanin A
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4′-Methylgenistein, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxyisoflavone, Genistein 4′-methyl ether, Olmelin
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
210-213 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
chave InChI
WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL80012-25MG |