O7756
AOCS Low Erucic Rapeseed Oil
analytical standard, ampule of 100 mg
Sinônimo(s):
AOCS Reference Mixtures, F.A.M.E. Mix Rapeseed Oil, Rapeseed oil mixture, Oil Reference Standard, AOCS
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
ampule of 100 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Aplicação
Analito
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Separation of Methyl erucate; Methyl palmitate; Methyl stearate; Methyl linolenate; Methyl eicosenoate; Methyl behenate; Methyl myristate; Methyl oleate; Methyl arachidate