Documentos Principais
KRSU05
Sulfur in Odourless Kerosene
0.0100% (100 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
concentração
0.0100% (100 ppm)
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
76 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)