K08670357
Coluna de HPLC Kromasil® C18
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Kromasil C18
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Kromasil®
fabricante/nome comercial
Kromasil® KR100-5-C18-4.6X250
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
250 mm × 4.6 mm
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)