Documentos Principais
K08670353
Coluna de HPLC Kromasil® C18
3.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Kromasil C18
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Kromasil®
fabricante/nome comercial
Kromasil® KR100-3.5-C18-4.6X100
disponibilidade
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
100 mm × 4.6 mm
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3.5 μm
tamanho de poro
100 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
  • Development and Validation for Quantification of 7-Nitroso Impurity in Sitagliptin by Ultraperformance Liquid Chromatography with Triple Quadrupole Mass Spectrometry.: Utilizing Kromasil® C18 HPLC column, this study validates a method for quantifying impurities in pharmaceuticals, confirming the column′s precision and accuracy in high-stakes drug testing (Chittireddy et al., 2022).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)