G006116
UHPLC/MS Analysis of Heroin and Related Compounds on Titan C18
application for UHPLC
About This Item
técnica(s)
UHPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Titan C18 5 cm x 2.1 mm I.D., 1.9 μm particles (577122-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate in 95:5, water:acetonitrile; [B] 5 mM ammonium acetate in 5:95, water:acetonitrile
gradient: 0 to 100% B in 3 min, held at 100% B for 1 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 6770 psi (467 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS-TOF, XIC
injection: 0.5 μL
sample: 1 μg/mL in 95:5, water:methanol
adequação
application for UHPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Nota de análise
Informações legais
Analito
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)