Documentos Principais
G005749
HPLC Analysis of Taxols on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 2 μL
sample: 25 mg/L in 70:30, water:methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análise
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express F5 for the efficient separation of taxols.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Baccatin III, ≥95% (HPLC)
    10-Deacetylpaditaxel
    Cephalomannine, ≥97% (HPLC), solid
    10-Deacetyl-7-epipaclitaxel
    Paclitaxel, from Taxus yannanensis, powder
    7-Epipaclitaxel
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)