G005743
HPLC Analysis of Steroids on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express F5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53591-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (50:50, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 2393 psi (165 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 10 μg/mL of each in 90: 10, water: methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)