G005714
HPLC Analysis of Organic Acids on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 0.1% (v/v) TFA in [B] water
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 0.2 - 4 g/L in mobile phase
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
Informações legais
Analito
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)