Documentos Principais
G005713
LC/MS Analysis of Omeprazole and Metabolites on Ascentis® Express RP Amide (pH 2.7)
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53911-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water, pH 2.7; [B] 10 mM ammonium formate in methanol, pH 2.7; (65:35, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 50-400
injection: 1 μL
sample: 1 mg/L in mobile phase
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
Nota de análise
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of omeprazole metabolites.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    5-Hydroxyomeprazole
    Omeprazole
    Omeprazole sulfone
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
componente de fase móvel
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)