G005696
LC/MS Analysis of Erythromycin Analogs on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILlC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium formate, pH 3.0 (titrated with formic acid); [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1247 psi (86 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+); SIR
injection: 5 μL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análise
Informações legais
Analito
coluna analítica
componente de fase móvel
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)