G005678
HPLC Analysis of Beverage Additives in Diet Cola on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.7 with acetic acid; [B] acetonitrile; (92:8, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: 500 - 1000 μg/mL in 95:5, buffer: acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)