Documentos Principais
G005672
HPLC Analysis of Benzoate and Sorbate on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.5 with phosphoric acid; [B] ethanol; (75:25, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 1 μL
sample: 50 mg/L each
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of sorbate and benzoate.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)