47845
Sorbic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
α-trans-γ-trans-Sorbic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, 2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.7% (HPLC)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
132-135 °C (lit.)
densidade
1.2 g/cm3 at 20 °C
espectro de atividade do antibiótico
fungi
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
chave InChI
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
HPLC Analysis of Benzoic Acid and Sorbic Acid on Ascentis® Express RP-Amide ("Green" Mobile Phase Conditions)