G005651
HPLC Analysis of 16 Triazine and Phenyl Urea Compounds on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53919-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 5 to 53% B in 70 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 20 mg/L (except terbuthylazin desethyl and terbuthylazine 60 mg/L) in 60:40, water: acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
agriculture
chemicals and industrial polymers
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)