G005611
HPLC Analysis of Withania Standards on Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504971)
mobile phase: [A] 1 mM potassium phosphate, monobasic; [B] acetonitrile
gradient: 5 to 45% B in 18 min; 45 to 80% B in 7 min; held at 80% B for 3 min
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 220 bar (3200 psi)
column temp.: 27 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 20 μL
sample: 20 μg/mL in water: acetonitrile (86:14)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)