G005588
HPLC Analysis of Benzoic Acid and Sorbic Acid on Ascentis® Express RP-Amide ("Green" Mobile Phase Conditions)
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.5 with phosphoric acid; [B] ethanol; (75:25, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 138 bar (2000 psi) column, 248 bar (3600 psi) total
column temp.: 55 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 1 μL
sample: 50 μg/mL in mobile phase
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
personal care
Informações legais
Analito
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)