G005469
HPLC Analysis of Methylimidazoles in Diet Cola on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 2 mM ammonium formate in 5:95, water:acetonitrile, to pH 4.4 with formic acid
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: ESI(+), 50-800 m/z
injection: 1 μL
sample: 200 mg/L in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)