G005443
HPLC Analysis of Ginsenosides on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 25% B for 1.5 min; 25 to 85% B in 12 min; hold at 85% B for 1 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL in 82:18, water:methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)