G005393
HPLC Analysis of Diet Soda Additives on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express RP-Amide, 3 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53921-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6 with acetic acid; [B] water; [C] acetonitrile
gradient: 20% A constant; 75 to 20% B, 5 to 60% C in 1 min; held at 20% B, 60% C for 0.1 min
pressure: 3336 psi (230 bar)
flow rate: 3.0 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: Diet Soda 100 - 500 μg/mL in buffer
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Nota de análise
Informações legais
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)