G004633
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.8:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 29 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Analito
Aplicação
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)