Documentos Principais
FAP88987
Pesticides and PCBs in infant formula
reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
reference material
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Fera Science Ltd
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Chlordane (cis), Chlorfenvinphos (sum of E and Z isomers), HCH-B (beta hexachlorocyclohexane), Heptachlo-eopxide (cis), PCB 101, Demeton-S-methyl-sulfoxide (oxydemeton-methyl), Nitrofen
Matrix Group: Dairy products and eggs
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)