Documentos Principais
FAP79867
Nut allergen in biscuit
reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
Fera Science Ltd
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Allergens
Hazelnut and Peanut. Value for whole hazelnut and whole peanut protein spike and reference values for different ELISA kits.
Matrix Group: Processed Food
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)