Documentos Principais
ERMBD286
Paprika Powder (aflatoxin B1, G1)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
general analytical
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMBD286
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin G1
Matrix Group: Spices
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)