D4294LMPSA
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D4294
Calibration Set A
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
Componentes
Kit contains: Blank, LMPS010, LMPS020, LMPS050, LMPS060, LMPS080, LMPS100, LMPS110; 100 mL ea.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D4294LMPSA-8X100ML | 4061841264095 |