CRM47508
Benzoic Acid Solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methylene chloride
Sinônimo(s):
Benzoic acid solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8270
linha de produto
TraceCERT®
Ensaio
99.90%
forma
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
2000 μg/mL in methylene chloride
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
1.32 g/cm3
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?