CRM45701
Triforin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(NC=O)N1CCN(CC1)C(NC=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C10H14Cl6N4O2/c11-9(12,13)7(17-5-21)19-1-2-20(4-3-19)8(18-6-22)10(14,15)16/h5-8H,1-4H2,(H,17,21)(H,18,22)
chave InChI
RROQIUMZODEXOR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)