BP758
Felodipine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Felodipine, 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinecarboxylic acid ethyl methyl ester, Plendil
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
felodipine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3
chave InChI
RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , NR3C2(4306)
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)