BP447
Loprazolam mesilate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
loprazolam
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C23H21ClN6O3.CH4O3S/c1-27-8-10-28(11-9-27)14-19-23(31)29-20-7-6-15(30(32)33)12-17(20)22(25-13-21(29)26-19)16-4-2-3-5-18(16)24;1-5(2,3)4/h2-7,12,14H,8-11,13H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/b19-14+;
chave InChI
DDSDPQHQLNAGLJ-UGAWPWHASA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)