BP1086
Ticarcillin impurity A
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[(thiophen-3-yl)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, Decarboxyticarcillin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ticarcillin
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)