BP075
Chlortalidone impurity B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4′-Chloro-3′-sulfamoyl-2-benzophenone-2-carboxylic acid, 2-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid, 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chlorthalidone
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)C(=O)c2c(cccc2)C(=O)O)Cl
InChI
1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21)
chave InChI
UKRADWWBRBBJLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)