Documentos Principais
95065
Supelco
Terbuthylazine Metabolite MT23-GS16984
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
6-(tert-Butylamino)-1H-1,3,5-triazine-2,4-dione, Terbuthylazine-TP MT23 (LM5)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
184.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)