91387
3-Hydroxy-3-methylglutaric acid
analytical standard
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-3-methylpentanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤5% water (calc. from elemental analysis)
pf
105-108 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
NPOAOTPXWNWTSH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)