820025
TSKgel® SWXL (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Sinônimo(s):
TSKgel® BioAssist® G4SWXL HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® SWXL Columns, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size, PEEK hardware
Materiais
PEEK hardware
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 20025
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
8 μm
tamanho de poro
450 Å pore diameter
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Aplicação
forma física
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)