819660
TSKgel® SuperHZM-N (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Nome do produto
TSKgel® SuperHZM-N HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L21
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 19660
Parâmetros
0.4 mL/min flow rate
35 bar max. pressure
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
mixed
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
forma física
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)