Documentos Principais
819314
TSKgel® SuperHZ (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (H-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
C × D.I.:
2 cm × 4.6 mm
tamanho de partícula:
3 μm
Grupo ativo da matriz:
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de poro:
mixed
Matriz:
polymer particle platform
Nome do produto
TSKgel® SuperHZ Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh SuperHZ-L, 19314
Parâmetros
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
mixed
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Guard Column for 4.6mmID TSKgel SuperHZ1000-4000 and HZM-N & -M columns, 3μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
forma física
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)