Documentos Principais
818535
TSKgel® SuperQ-5PW (20) Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 20 μm particle size
Sinônimo(s):
TSKgel® SuperQ-5PW Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Agency
suitable for USP L23
linha de produto
TSKgel®
Formulário
slurry
Características
counter ion Cl-
embalagem
bottle of 250 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 18535
Parâmetros
20 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
20 μm
pH operacional
2-13
capacidade
70 g/L±18 adsorption capacity (BSA)
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
TSKgel SP-5PW media is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
103.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
39.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)