818278
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, phenyl phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® Super-Phenyl HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh Super-Phenyl, 18278
Extensão da rotulagem
3% Carbon, multilayer, endcapped
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4 mL/min flow rate
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
área da superfície
100 m2/g
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
2.3 μm
tamanho de poro
140 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)