Documentos Principais
814688
TOYOPEARL® HW-65S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 1 L, 30 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® HW-65 Size Exclusion Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 14688
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylic polymer phase
tamanho de partícula
30 μm
pH operacional
2-13
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl HW-65 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 40,000-5,000,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-650" designated products.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)