814007
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, phenyl phase, octadecyl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Phenyl-5PW RP HPLC Column, phase phenyl, octadecyl, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size
Materiais
glass
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 14007
Extensão da rotulagem
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
2.5 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
4-60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 8 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
phenyl phase, octadecyl
tamanho de partícula
10 μm
pH operacional
2-12
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
- Octadecyl-2PW particles have 125 A pores
- Octadecyl-4PW particles have 500 Apores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000 A pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)