818756
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, phenyl phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Phenyl-5PW RP HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh Phenyl-5PW, 18756
Extensão da rotulagem
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
4-60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 2 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
- Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
- Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
forma física
Informações legais
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)