813351
TSKgel® Octadecyl-4PW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® Octadecyl-4PW HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 13351
Extensão da rotulagem
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
5-50 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
7 μm
tamanho de poro
500 Å pore diameter
pH operacional
2-12
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
- Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
- Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
forma física
Informações legais
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)